Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121815
eCl@ss:
32060307
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
polypropylene (PP)
manufacturer/tradename
BRAND 704348
fitting
S 60 bottle, GL 45 thread
General description
For all Dispensette® models as well as seripettor® and QuikSip™
Other Notes
BR704348 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
QuikSip is a trademark of BRAND GMBH + CO KG
seripettor is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description GL 45 thread, S 60 bottle, polypropylene (PP) | description GL 32 thread, bottle (NS 24/29), polypropylene | description GL 45 thread, GL 38 bottle, polypropylene | description GL 32 thread, GL 45 bottle, polypropylene |
| fitting S 60 bottle, GL 45 thread | fitting GL 32 thread, bottle (NS 24/29) | fitting GL 45 thread, GL 38 bottle | fitting GL 45 bottle, GL 32 thread |
| material PE | material polypropylene | material polypropylene | material polypropylene |
| manufacturer/tradename BRAND 704348 | manufacturer/tradename BRAND 704424 | manufacturer/tradename BRAND 704397 | manufacturer/tradename BRAND 704345 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bottle adapters for BRAND® Dispensers and Burettes
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?