Kluczowe dokumenty
Z607053
Bohlender PTFE beaker
capacity 1,000 mL, white
Wybierz wielkość
1 EA
539,00 zł
539,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
539,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
539,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
PTFE
producent / nazwa handlowa
Bohlender
dostępność
not available in USA and Canada
pojemność
1,000 mL
kolor
white
Opis ogólny
With spout and reinforced rim, thick-walled, smooth interior surface.
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie zlewki plastikowe
Informacje prawne
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)