This ID (inside diameter) is 91mm, the interior height is 175mm, and the exterior height is 188 mm.
Wybierz wielkość
1770,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1770,00 zł
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
Właściwości
graduations: no
pojemność
1000 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Inne uwagi
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
-
HI! COULD YOU PLEASE DETAIL THE INSIDE DIAMETER OF THE BEAKER?