Kluczowe dokumenty
Z602876
Normag reflux boiling splitter
bottom joint: 29/32
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NB.43
Połączenie
bottom joint: 29/32
side joint 14/23
producent / nazwa handlowa
Normag
dostępność
not available in USA and Canada
Cechy i korzyści
With fine adjustment glass needle valve. Installation length 50mm for
thermometers. GL 14 Glass thread cooling water connections. Complete
with 2 GL 14 threaded hose connectors.
Informacje prawne
Normag is a trademark of Normag Labor- und Prozesstechnik GmbH
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)