Kluczowe dokumenty
Z250236
Sigma-Aldrich
Aldrich® falling-film distillation head
Small, one-piece design, Overall L 420 mm, O.D. 42 mm, joint: ST/NS 24/40
Wybierz wielkość
1 EA
9500,00 zł
9500,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
9500,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
9500,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Połączenie
joint: ST/NS24/40
śr. zewn.
42 mm
dł. całkowita
420 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Safe alternative for distillation of heat-sensitive compounds. The material is in contact with the heated center finger for only a brief period of time, avoiding decomposition by long-term exposure to heat. This system can be used at atmospheric or reduced pressure. Look at these products on the web at sigma-aldrich.com to see a typical distillation set-up.
Falling Film Technique
1. Flask A is filled with the solvent desired and heated to reflux. The boiling solvent vapor maintains a constant temperature at the center finger. The temperature is the boiling point of the solvent.
2. The material to be distilled is placed in the addition funnel and allowed to drip slowly onto the heated center finger. The volatilized material will condense on the outer air-cooled wall and collect in Flask B. The high boiling material will remain on the center finger and flow down the spiral into Flask C.
3. Any pressure-equalizing funnel, standard condenser, and flasks can be used.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)