Przejdź do
CLS11465
Corning® Erlenmeyer flask, with aseptic connector
volume 2 L, I.D. 1/4 in., sterile
Synonim(y):
Corning container
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1980,00 zł
2 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2820,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41122104
Material:
polycarbonate
Sterility:
sterile
Packaging:
case of 2
Feature:
cap: no, C-Flex tubing
1980,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
polycarbonate
description
plain
sterility
sterile
feature
cap: no, C-Flex tubing
packaging
case of 2
manufacturer/tradename
Corning 11465
I.D.
1/4 in.
capacity
2 L
volume
2 L , 20000 mL
fitting
male luer lock
Other Notes
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CLS11495CLS11415CLS11425
description
volume 2 L, I.D. 1/4 in., sterile
description
volume 3 L, I.D. 1/4 in., sterile
description
volume 250 mL, I.D. 1/8 in., sterile
description
volume 500 mL, I.D. 1/8 in., sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
manufacturer/tradename
Corning 11465
manufacturer/tradename
Corning 11495
manufacturer/tradename
Corning 11415
manufacturer/tradename
Corning 11425
material
polycarbonate
material
flat bottom flask, polycarbonate , polypropylene cap
material
flat bottom flask, polycarbonate , polypropylene cap
material
polypropylene cap, polycarbonate , flat bottom flask
capacity
2 L
capacity
3 L
capacity
250 mL
capacity
500 mL
feature
cap: no, C-Flex tubing
feature
C-Flex tubing, cap: no
feature
C-Flex tubing, cap: no
feature
cap: no, C-Flex tubing
packaging
case of 2
packaging
case of 2
packaging
case of 4
packaging
case of 2
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)