Z566799
Scienceware® Secador® auto-desiccator cabinet
model 2.0, vertical profile, amber, AC/DC input 120 V AC
About This Item
Kod UNSPSC:
41104510
Polecane produkty
Materiały
polycarbonate
Właściwości
CSA approved
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F42072-1118
wys. × szer. × śr.
31.4 cm × 34.1 cm × 41.4 cm
otwór drzwiczek wys. × szer.
21.3 cm × 22.5 cm
kolor
amber
Opis ogólny
Zatwierdzone zarówno przez CSA, jak i UL
Ochrona cennych przedmiotów wrażliwych na wilgoć, takich jak odczynniki lub pipety, jest łatwa i całkowicie automatyczna dzięki szafom Secador Auto-Desiccator. Dostępne są trzy modele o różnych rozmiarach, które najlepiej odpowiadają indywidualnym potrzebom przechowywania i mogą być układane jeden na drugim w celu zaoszczędzenia miejsca.
Modele 2.0, 3.0 i 4.0 mają pojemność wewnętrzną odpowiednio 1,1 cu.ft, 1,5 cu.ft i 1,9 cu.ft. Szafki są wykonane z wytrzymałego poliwęglanu odpornego na plamy, pęknięcia i działanie substancji chemicznych.
Opatentowany elektroniczny system osuszania został zaprojektowany w celu zmniejszenia wilgotności względnej wewnątrz szafki z 75 do 25% i automatycznej cyrkulacji suchego powietrza, uwalniając użytkowników od monitorowania lub wymiany chemicznego środka osuszającego.
Cała zawartość jest łatwo widoczna przez duże przezroczyste drzwi, które są uszczelnione zatrzaskami i mogą być bezpiecznie zamknięte za pomocą plomb zabezpieczających. Higrometr w drzwiach pozwala na łatwe monitorowanie wilgotności względnej.
Zawiera: Perforowane, wyjmowane półki.
Ochrona cennych przedmiotów wrażliwych na wilgoć, takich jak odczynniki lub pipety, jest łatwa i całkowicie automatyczna dzięki szafom Secador Auto-Desiccator. Dostępne są trzy modele o różnych rozmiarach, które najlepiej odpowiadają indywidualnym potrzebom przechowywania i mogą być układane jeden na drugim w celu zaoszczędzenia miejsca.
Modele 2.0, 3.0 i 4.0 mają pojemność wewnętrzną odpowiednio 1,1 cu.ft, 1,5 cu.ft i 1,9 cu.ft. Szafki są wykonane z wytrzymałego poliwęglanu odpornego na plamy, pęknięcia i działanie substancji chemicznych.
Opatentowany elektroniczny system osuszania został zaprojektowany w celu zmniejszenia wilgotności względnej wewnątrz szafki z 75 do 25% i automatycznej cyrkulacji suchego powietrza, uwalniając użytkowników od monitorowania lub wymiany chemicznego środka osuszającego.
Cała zawartość jest łatwo widoczna przez duże przezroczyste drzwi, które są uszczelnione zatrzaskami i mogą być bezpiecznie zamknięte za pomocą plomb zabezpieczających. Higrometr w drzwiach pozwala na łatwe monitorowanie wilgotności względnej.
Zawiera: Perforowane, wyjmowane półki.
Informacje prawne
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Secador is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)