Przejdź do
21017
Female Luer Fitting for 1/8 in. Tubing
pkg of 20 ea
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12190000
NACRES:
NB.21
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
pkg of 20 ea
technique(s)
active air sampling: suitable
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
General description
Female Luer Fitting for 1/8 in. Tubing is an accessory for use with LpDNPH Cartridges suitable for air monitoring applications.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
210152101624856
description
pkg of 20 ea
description
-
description
pkg of 20 ea
description
pkg of 10 ea
technique(s)
active air sampling: suitable
technique(s)
active air sampling: suitable
technique(s)
active air sampling: suitable
technique(s)
active air sampling: suitable
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
packaging
pkg of 20 ea
packaging
pkg of 20 ea
packaging
pkg of 20 ea
packaging
pkg of 10 ea
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)