Merck
T342173
Sigma-Aldrich
RoNHC-H
Synonim(y):
(5aR,10bS)-2-(2,6-difluorophenyl)-5a,10b-dihydro-4H,6H-indeno[2,1-b][1,2,4]triazolo[4,3-d][1,4]oxazin-2-ium tetrafluoroborate
Wybierz wielkość
100 MG
918,00 zł
918,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
918,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H14BF6N3O
Masa cząsteczkowa:
413.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352111
Identyfikator substancji w PubChem:
918,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
solid
Poziom jakości
ciąg SMILES
FC1=CC=CC(F)=C1[N+]2=CN([C@@H](C(C=CC=C3)=C3C4)[C@@H]4OC5)C5=N2.F[B-](F)(F)F
InChI
1S/C18H14F2N3O.BF4/c19-13-6-3-7-14(20)18(13)23-10-22-16(21-23)9-24-15-8-11-4-1-2-5-12(11)17(15)22;2-1(3,4)5/h1-7,10,15,17H,8-9H2;/q+1;-1/t15-,17+;/m1./s1
Klucz InChI
YHHADKKGPWGSKB-KALLACGZSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Organokatalizator do asymetrycznej syntezy kwasów alfa-fluoro-, deutero- i chloro-karboksylowych.
N-Heterocyclic Carbene Catalyzed Asymmetric Hydration: Bezpośrednia synteza kwasów α-protio- i α-deutero- α-chloro- i α-fluoro-karboksylowych
Inne uwagi
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
The Rovis group is interested in a broad scope of catalytic reactions and employs both metal and non-metal catalysts to achieve them.