Kluczowe dokumenty
Z554251
Sigma-Aldrich
Aldrich® Buchner VerSAfunnel
capacity 30 mL, disc diam. 24 mm, porosity 4-8 μm
Wybierz wielkość
1 EA
314,00 zł
314,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
314,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
314,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opis
PTFE cup gaskets
pojemność
30 mL
dysk śr.
24 mm
trzon śr. wewn. × śr. zewn.
7 mm × 10 mm
wielkość porów
4-8 μm porosity
Opis ogólny
Modułowe elementy lejka Buchnera dla maksymalnej wszechstronności i oszczędności.
Wymienne i wymienne elementy pozwalają na użycie szerokiego zakresu porowatości i pojemności lejka przy minimalnych kosztach. Nie jest już konieczna wymiana całego lejka Buchnera z powodu zatkanej frytury filtracyjnej, pękniętej obręczy lub trzonu.
Cechy:
  • Pięć wymiennych porowatości filtra: 4 mikrony do 175 mikronów
  • Uszczelka kubka z PTFE uszczelnia krawędź frytury podczas użytkowania
  • Wymienne elementy: fryty, uszczelki, lejki, dna i złącza
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
VerSAFunnel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)