Z531383
Aldrich® Graham condenser
Overall H 200 mm, joint: ST/NS 24/40
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Połączenie
joint: ST/NS24/40
dostępność
not available in EU
wys. całkowita
200 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The Graham condenser has a large cooling surface area by allowing coolant to circulate around the inner coil. Condensers have a standard taper outer joint and a lower inner drip-tip joint.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)