Kluczowe dokumenty
Z550655
Sigma-Aldrich
Aldrich® separatory funnel with glass stopcock
capacity 500 mL
Wybierz wielkość
1 EA
768,00 zł
768,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
768,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
768,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Połączenie
joint 29/32
opis
conical
pojemność
500 mL
otwór kurka
4 mm
Powiązane kategorie
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)