Kluczowe dokumenty
Z549843
Sigma-Aldrich
Aldrich® jacketed three-neck flask
half jacket, capacity 5,000 mL, center joint: ST/NS 45/50
Synonim(y):
kolba z okrągłym dnem, wrząca kolba
Wybierz wielkość
1 EA
13 060,00 zł
13 060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
13 060,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
13 060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
borosilicate glass
round bottom
three-neck
three-neck flask
Połączenie
center joint: ST/NS45/50
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Standard Taper Joint
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
pojemność
5,000 mL
Opis ogólny
Unikalna konstrukcja, w której zastosowano zawór spustowy z PTFE zamykany na płasko, eliminujący niepożądaną martwą przestrzeń.
Cechy:
  • Eliminuje martwą przestrzeń, umożliwiając całkowite wymieszanie zawartości kolby
  • Umożliwia całkowite opróżnienie kolby bez jej uszkodzenia
  • Chłodzony cieczą lub ogrzewany cieczą lub parą
  • Złącza boczne 24/40
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)