Kluczowe dokumenty
Z411973
Sigma-Aldrich
Aldrich® glass helices
coil I.D. ~6 mm
Wybierz wielkość
500 G
2980,00 zł
1 KG
4200,00 zł
2980,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 G
2980,00 zł
1 KG
4200,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
2980,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
śr. wewn. zwoju
~6 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Each helice consists of a single turn of borosilicate glass rod, approximately 0.5 mm in diam.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)