Kluczowe dokumenty
Z549681
Sigma-Aldrich
High-vacuum valve adapter
male joint: ST/NS 19/22
Wybierz wielkość
1 EA
846,00 zł
846,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
846,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
846,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Połączenie
male joint: ST/NS19/22
Opis ogólny
For high-vacuum applications. Features a high-vacuum PTFE valve. For use with 1/4in. I.D. tubing.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)