Kluczowe dokumenty
Z532088
Sigma-Aldrich
Solid glass plug
O.D. 1/2 in.
Wybierz wielkość
1 EA
71,40 zł
71,40 zł
Cena katalogowa102,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
71,40 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.43
71,40 zł
Cena katalogowa102,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
śr. zewn.
1/2 in.
12.7 mm
Opis ogólny
Wymień rurkę transferową na ten korek, aby uzyskać szczelne uszczelnienie 2428.
Informacje prawne
Torion is a trademark of Bibby Sterlin Ltd.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)