CLS70165152
Corning® Soda Lime Silica glass petri dish
dish diam. 150 mm × 20 mm
Synonim(y):
szklane naczynie do hodowli komórek
Wybierz wielkość
1980,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1980,00 zł
Polecane produkty
Materiały
round
soda-lime glass dishes with lids
sterylność
non-sterile
Właściwości
lid
reusable
opakowanie
case of 24
producent / nazwa handlowa
Corning 70165-152
śr. naczynia
150 mm × 20 mm
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)