Kluczowe dokumenty
Z530492
Sigma-Aldrich
Drying tubes with joint
joint: ST/NS 19/22
Wybierz wielkość
1 EA
241,00 zł
241,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
241,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
241,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
borosilicate glass
colorless cap
colorless tube
Połączenie
joint: ST/NS19/22
Właściwości
graduations: no
Długość
95 mm
Opis ogólny
Desiccant area- 27 mm L
The Aldrich drying tubes are made of borosilicate glass and are designed with a bent goose-neck and standard taper jointed end. The tube also contains a desiccant area to hold the desiccant. Joint angle is a 75°.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)