Z530603
Dropping bottle with graduated dropper
capacity 30 mL
Synonim(y):
butelka z zakraplaczem, butelki z zakraplaczem
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Polecane produkty
Materiały
colorless bottle
glass bottle
round bottle
Połączenie
joint ST/NS neck14/20
opakowanie
pack of 1 ea
pojemność
30 mL
Opis ogólny
Clear glass dropping bottle with ground glass joint. The 1 mL dropper has 0.10 mL graduations.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)