Kluczowe dokumenty
BR124633
BRAND® glass dropping bottle with dropping pipette and rubber teat
capacity 50 mL, clear soda-lime glass
Synonim(y):
Bottles, Dropping bottles, Glass
Wybierz wielkość
1 EA
62,00 zł
62,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
62,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
62,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
clear soda-lime glass
narrow-mouth bottle
round bottle
rubber cap
Połączenie
joint ST/NS neck
Właściwości
autoclavable: no
cap
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 124633
pojemność
50 mL
śr. × wys.
45 mm × 130 mm
Opis ogólny
Szklana butelka z kroplomierzem 1191 jest przeznaczona do precyzyjnego dozowania cieczy w warunkach laboratoryjnych. Wykonana ze szkła sodowo-wapniowego, ta wytrzymała butelka posiada wymienny korek ze szlifowanym złączem, który zawiera zintegrowaną pipetę z gumową nasadką. Taka konstrukcja pozwala na dokładne i kontrolowane dozowanie płynów, dzięki czemu idealnie nadaje się do różnych zastosowań w chemii i biologii.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)