Przejdź do
Z330302
BRAND® cap with dropper nozzle, for dropping bottles, LDPE
GL 14 thread
Synonim(y):
dropper nozzle for threaded bottle, dropper tip nozzle
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 pkg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
105,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41121800
105,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
round white low-density polyethylene cap
packaging
pkg of 100
manufacturer/tradename
BRAND 129230
fitting
GL 14 thread
Other Notes
BR129230 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z330329BR129738
description
GL 14 thread
description
GL 25 thread
description
capacity 100 mL
manufacturer/tradename
BRAND 129230
manufacturer/tradename
BRAND 129234
manufacturer/tradename
BRAND 129738
material
round white low-density polyethylene cap
material
white low-density polyethylene bottle, round bottle
material
low-density polyethylene bottle, round bottle
fitting
GL 14 thread
fitting
GL 25 thread
fitting
-
packaging
pkg of 100
packaging
pkg of 50
packaging
pack of 1 ea
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)