Kluczowe dokumenty
Z529540
Coors porcelain pestle
for Z529516
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
Materiały
porcelain
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Coorstek 66332
dł. tłuczka
280 mm
Opis ogólny
Oversized pestle glazed to grinding surface. Order mortar separately.
Zastosowanie
Tłuczek porcelanowy Coors nadaje się do kruszenia, mielenia i mieszania.
Informacje prawne
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)