Merck
Z247529
Coors porcelain pestle
for Z247480
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
Materiały
porcelain
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Coorstek 66320
dł. tłuczka
180 mm
Opis ogólny
Oversized pestle glazed to grinding surface. Order mortar separately.
Zastosowanie
The Coors porcelain pestle is suitable to use for crushing, grinding, and mixing.
Informacje prawne
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.