Kluczowe dokumenty
Z512621
Sigma-Aldrich
Serrated natural rubber septa
blue rubber, bottom O.D. 8.5 mm, fits neck I.D., 6.5 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Materiały
blue rubber
Właściwości
fits neck I.D. 6.5 mm
opakowanie
package of 100
śr. zewn. dna
8.5 mm
Opis ogólny
Closure has a turnover flange molded to grip outside of container neck, promoting a double seal in conjunction with annular serrations on a hollow plug. Annular serrations depress themselves against the inside wall of the bottle neck, making each serration a suction sealing point.
Note: For extra security when using large bore transfer needles, fasten septum to bottle or flask opening with a wrap-it tie. See ties and accessory tool listings on next page.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)