Kluczowe dokumenty
Z512206
Sigma-Aldrich
Serrated natural rubber septa
red rubber, bottom O.D. 19.5 mm, fits neck I.D., 17.5 mm, ST/NS: 19/22
Wybierz wielkość
1 PKG
868,00 zł
868,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
868,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
eCl@ss:
32119211
NACRES:
NB.35
868,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
red rubber
zastosowanie
ST/NS: 19/22
Właściwości
fits neck I.D. 17.5 mm
opakowanie
package of 100
śr. zewn. dna
19.5 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Closure has a turnover flange molded to grip outside of container neck, promoting a double seal in conjunction with annular serrations on a hollow plug. Annular serrations depress themselves against the inside wall of the bottle neck, making each serration a suction sealing point.
Note: For extra security when using large bore transfer needles, fasten septum to bottle or flask opening with a wrap-it tie. See ties and accessory tool listings on next page.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1