Wstecz
Serrated natural rubber septa
Products
Kategoria produktu
septa (20)
Marka
Sigma-Aldrich (17)
Średnica zewnętrzna (mm)
Kolor
Wielkość opakowania
Czystość aplikacyjna
Natural (20)
Filtruj produkty
Showing 1-20 of 20
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
Z512141
Serrated natural rubber septa,
white rubber, bottom O.D. 23 mm, fits neck I.D., 20.5 mm, ST/NS: 24/40
Rozwiń
Wyświetl ceny
Z512133
Serrated natural rubber septa,
red rubber, bottom O.D. 23 mm, fits neck I.D., 20.5 mm, ST/NS: 24/40
Rozwiń
Wyświetl ceny
Z512117
Serrated natural rubber septa,
red rubber, bottom O.D. 14.5 mm, fits neck I.D., 12.5 mm, ST/NS: 14/20
Rozwiń
Wyświetl ceny
Z512125
Serrated natural rubber septa,
white rubber, bottom O.D. 14.5 mm, fits neck I.D., 12.5 mm, ST/NS: 14/20
Rozwiń
Wyświetl ceny
Z512222
Serrated natural rubber septa,
red rubber, bottom O.D. 28 mm, fits neck I.D., 25.5 mm, ST/NS: 29/42
Rozwiń
Wyświetl ceny
Z512206
Serrated natural rubber septa,
red rubber, bottom O.D. 19.5 mm, fits neck I.D., 17.5 mm, ST/NS: 19/22
Rozwiń
Wyświetl ceny
Z512214
Serrated natural rubber septa,
white rubber, bottom O.D. 19.5 mm, fits neck I.D., 17.5 mm, ST/NS: 19/22
Rozwiń
Wyświetl ceny
Z512176
Serrated natural rubber septa,
white rubber, bottom O.D. 10 mm, fits neck I.D., 8.0 mm, ST/NS: 10/30
Rozwiń
Wyświetl ceny
Z512168
Serrated natural rubber septa,
red rubber, bottom O.D. 10 mm, fits neck I.D., 8.0 mm
Rozwiń
Wyświetl ceny
Z512230
Serrated natural rubber septa,
white rubber, bottom O.D. 28 mm, fits neck I.D., 25.5 mm, ST/NS: 29/42
Rozwiń
Wyświetl ceny
Z512184
Serrated natural rubber septa,
red rubber, bottom O.D. 18 mm, fits neck I.D., 16.0 mm, Sure/Seal
Rozwiń
Wyświetl ceny
Z512737
Serrated natural rubber septa,
blue rubber, bottom O.D. 25 mm, fits neck I.D., 22.0 mm
Rozwiń
Wyświetl ceny
Z512192
Serrated natural rubber septa,
white rubber, bottom O.D. 18 mm, fits neck I.D., 16.0 mm, Sure/Seal
Rozwiń
Wyświetl ceny
Z512613
Serrated natural rubber septa,
white rubber, bottom O.D. 26.5 mm, fits neck I.D., 24.0 mm
Rozwiń
Wyświetl ceny
Z512621
Serrated natural rubber septa,
blue rubber, bottom O.D. 8.5 mm, fits neck I.D., 6.5 mm
Rozwiń
Wyświetl ceny
Z512656
Serrated natural rubber septa,
blue rubber, bottom O.D. 11.5 mm, fits neck I.D., 9.5 mm
Rozwiń
Wyświetl ceny
Z512540
Serrated natural rubber septa,
red rubber, bottom O.D. 26.5 mm, fits neck I.D., 24.0 mm
Rozwiń
Wyświetl ceny
Z512524
Serrated natural rubber septa,
red rubber, bottom O.D. 21 mm, fits neck I.D., 19.0 mm
Rozwiń
Wyświetl ceny
Z512710
Serrated natural rubber septa,
blue rubber, bottom O.D. 21 mm, fits neck I.D., 19.0 mm
Rozwiń
Wyświetl ceny
Z512699
Serrated natural rubber septa,
blue rubber, bottom O.D. 18 mm, fits neck I.D., 16.0 mm, Sure/Seal