Kluczowe dokumenty
Z508527
Ace flat-bottom reaction flasks
capacity 4,000 mL, w/ O-ring groove
Synonim(y):
kolby reakcyjne, płaska kolba
Wybierz wielkość
1 EA
2180,00 zł
2180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
2180,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
2180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
borosilicate glass
flat bottom
single-neck
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Lid
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 6511-60
pojemność
4,000 mL
Opis ogólny
Cylindryczna kolba reakcyjna o grubych ściankach z płaskim dnem zaokrąglonym do boku ścianki i bardzo grubym płaskim kołnierzem. Brak zwężenia u góry ułatwia wprowadzanie i usuwanie materiału oraz umożliwia łatwe czyszczenie. Opcjonalny rowek na o-ring umożliwia stosowanie o-ringów CAPFE zamiast uszczelek. Kolba jest dostarczana z jednym o-ringiem CAPFE. Głowice kolb reakcyjnych i zaciski należy zamawiać osobno.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)