Kluczowe dokumenty
Z285382
Sigma-Aldrich
Glas-Col® Series TM reaction flask mantle
for flask size, 3000 mL, for Corning® flask
About This Item
Kod UNSPSC:
41102405
NACRES:
NB.76
wejście AC/DC
115 V
Materiały
aluminum
Właściwości
CSA approved
for flask size 3000 mL
producent / nazwa handlowa
Glas-Col 100B TM578
dostępność
not available in EU
Parametry
0-400 °C temp. range
moc wyjściowa
550 watts
Opis ogólny
Zapewnia równomierne ciepło dla kociołków reakcyjnych - idealny do materiałów żywicznych. Zamów płaszcz grzewczy odpowiadający producentowi i rozmiarowi kolby. Kolba reakcyjna nie wchodzi w skład zestawu.
  • Nie spełnia wymogów CE
Inne uwagi
Musi być używany z kontrolerem zasilania.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Glas-Col is a registered trademark of Glas-Col LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)