Kluczowe dokumenty
Z218650
Sigma-Aldrich
Ace reaction flask head w/ thermometer joint
fits flask, 1,000 mL, center joint: ST/NS 24/40, side joint: ST/NS 24/40
Synonim(y):
kolba laboratoryjna, kolby reakcyjne, laboratorium kolbowe
Wybierz wielkość
1 EA
2400,00 zł
2400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
2400,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
2400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Połączenie
center joint: ST/NS24/40
side joint: ST/NS24/40
Właściwości
fits flask 1,000 mL
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 651326
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Do użytku z powyższymi kolbami reakcyjnymi. Głowice mają trzy złącza liniowe i gwintowany wewnętrznie otwór boczny #7 Ace-Thred na termometr (średnica zewnętrzna 6-7 mm). Gwint tworzy uszczelnienie kompresyjne z tuleją i umożliwia pionową regulację termometru.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)