The product specifications provided by the supplier are as follows: the product has an outer diameter of 168mm, an inner diameter of 130mm, and a height of approximately 185mm.
Z508500
Ace flat-bottom reaction flasks
w/ O-ring groove, capacity 2,000 mL
Synonim(y):
kolby reakcyjne, płaska kolba
Wybierz wielkość
1790,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1790,00 zł
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
flat bottom
single-neck
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Lid
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 6511-56
pojemność
2,000 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
-
What are the dimensions of Z508500?