Kluczowe dokumenty
Z507954
Recovery flask
capacity 10 mL
Wybierz wielkość
1 EA
194,00 zł
194,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
194,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
194,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
glass
round bottom flask
single-neck
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Holed cap
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 9470-43
pojemność
10 mL
Opis ogólny
<ST/>14/10 threaded joint, and modified sides for easy cleaning or removal of material. Supplied with holed cap, PTFE-faced silicone septum, and FETFE® O-ring.
Informacje prawne
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)