Kluczowe dokumenty
Z103098
Sigma-Aldrich
1143 skraplacz suchego lodu
joint: ST/NS 24/40
Wybierz wielkość
1 EA
3830,00 zł
3830,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
3830,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
3830,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Połączenie
joint: ST/NS24/40
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For use with dry ice/acetone slush or liquid nitrogen in cold-finger.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)