Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 223,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.71
UNSPSC Code:
41121800
223,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
blue
feature
fits beaker size 1000 to 4000 mL
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS8882D
General description
The Lead Rings are perfect for stabilizing vessels and labware or for water bath immersions.
Features and Benefits
- Vinyl-coated lead ring will not mark or scratch benchtops and labware
- O-Shape Style
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| material blue | material blue | material blue | material blue |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS8882D | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS8882B | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS8882C | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS8881A |
| feature fits beaker size 1000 to 4000 mL | feature fits beaker size 250 to 1000 mL | feature fits beaker size 500 to 2000 mL | feature fits beaker size 125 to 500 mL |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Vinyl-Coated Lead Ring ("O" shape)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?