Although Bel-Art does not specifically test their Scienceware® brand polypropylene products, they have no evidence of any problems with leachable material in the polypropylene.
Z420034
Scienceware® polypropylene powder funnel
top I.D. 100 mm
Wybierz wielkość
221,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
221,00 zł
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art H14660-0100
trzon dł.
25 mm
śr. zewn. trzonu
21 mm
śr. wewn. górnej części
100 mm
śr. zewn. górnej części
105 mm
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
-
Do the Scienceware® brand polypropylene products contain any leachable material?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.