Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
Z118516
Scienceware® polypropylene powder funnel
top I.D. 142 mm, joint: ST/NS 24/40
Wybierz wielkość
341,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
341,00 zł
Polecane produkty
Połączenie
joint: ST/NS24/40
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F14682-0000
trzon dł.
38 mm
śr. zewn. trzonu
152 mm
śr. wewn. górnej części
142 mm
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
Do the Scienceware® brand polypropylene products contain any leachable material?
1 answer-
Although Bel-Art does not specifically test their Scienceware® brand polypropylene products, they have no evidence of any problems with leachable material in the polypropylene.