BR94915
BRAND® standard ground joint funnel
funnel O.D. 80 mm
Synonim(y):
Funnels, Standard ground joint funnels
Wybierz wielkość
132,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
132,00 zł
Polecane produkty
Materiały
polypropylene
Połączenie
joint ST/NS29/32
opakowanie
pack of 5 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 94915
śr. zewn. lejka
80 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)