Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
12 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 50,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121809
Top diam.:
75 mm
50,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmanufacturer/tradename
BRAND 147020
stem O.D. × L
10 mm × 55 mm
top diam.
75 mm
General description
Made from durable polypropylene (PP), these funnels offer excellent chemical resistance and are suitable for a wide range of applications. The plain interior facilitates easy cleaning and prevents contamination, ensuring reliable performance during use.
Other Notes
BR147020 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description top diam. 75 mm, stem O.D. × L 10 mm × 55 mm | description top diam. 100 mm, stem O.D. × L 13 mm × 77 mm | description top diam. 40 mm, stem O.D. × L 5 mm × 35 mm | description top diam. 60 mm, bottom diam. 18 mm |
| top diam. 75 mm | top diam. 100 mm | top diam. 40 mm | top diam. 60 mm |
| manufacturer/tradename BRAND 147020 | manufacturer/tradename BRAND 147025 | manufacturer/tradename BRAND 147010 | manufacturer/tradename BRAND 148020 |
| stem O.D. × L 10 mm × 55 mm | stem O.D. × L 13 mm × 77 mm | stem O.D. × L 5 mm × 35 mm | stem O.D. × L - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BRAND® PP funnels, plain interior
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?