Kluczowe dokumenty
Z418420
Sigma-Aldrich
1143 1658 butla gazowa
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
Wysokość
135 mm
Opis ogólny
Bubbler jest przeznaczony do monitorowania przepływu gazu do reakcji. Może być używany z argonem lub azotem w celu zapewnienia atmosfery obojętnej lub dodawania odczynników gazowych do reakcji. Dostarczany z (2) o-ringami Viton® i (2) szybkozłączkami.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
System 45 is a trademark of John Babashak
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)