Kluczowe dokumenty
Z412163
Hermetycznie zamknięty eliminator mgły olejowej
For Welch Models 1400N, 1402N, and 1376N
Wybierz wielkość
1 EA
5950,00 zł
5950,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
5950,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41105101
NACRES:
NB.79
5950,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
For Welch Models 1400N, 1402N, and 1376N
producent / nazwa handlowa
Welch
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)