Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 437,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
NB.21
Pore size:
2 μm
437,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description pore size 2 μm | description Analytical Filter Holder 13mm, stainless steel | description Filter Holder 142mm, stainless steel | description L × O.D. × I.D. 0.5 m × 1/16 in. × 0.005 in. |
| pore size 2 μm | pore size - | pore size - | pore size - |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?