Z404446
IKA® stirring elements
R 1330 anchor stirrer, stainless steel, 1/cs
Synonim(y):
ostrze mieszające, śmigło mieszające
About This Item
Polecane produkty
Materiały
stainless steel
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
IKA 2022300
rozmiar wałka
8 mm × 350 mm
śr. mieszadła
45 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Średnica mieszadła: 45 mm
- Średnica wału: 8 mm
- Długość wału: 350 mm
- Prędkość maks.: 1000 obr.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)