Merck
Z630055
IKA® stirring elements
Paddle stirrer R1376, stainless steel
About This Item
Kod UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
Materiały
stainless steel
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
IKA 0000757800
rozmiar wałka
550 mm × 10 mm
śr. mieszadła
150 mm
Opis ogólny
Note: Stirring elements are made of 316 stainless steel. Shaft design suited to all overhead stirrer motors with standard chuck unless otherwise noted.
Zastosowanie
Not compatible with model RW16.
Informacje prawne
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG