Kluczowe dokumenty
Z404322
IKA® stirring elements
R 1311 turbine stirrer, stainless steel, 1/cs
Synonim(y):
ostrze mieszające, śmigło mieszające
Wybierz wielkość
1 EA
1310,00 zł
1310,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1310,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
1310,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
stainless steel
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
IKA 2332900
rozmiar wałka
8 mm × 350 mm
śr. mieszadła
30 mm
Opis ogólny
Do zasysania mieszanego materiału od góry. Generuje przepływ osiowy w zbiorniku. Minimalne ryzyko obrażeń w przypadku kontaktu ze zbiornikiem. Minimalne siły ścinające. Używane przy średnich i dużych prędkościach.
  • Średnica mieszadła: 30 mm
  • Średnica wału: 8 mm
  • Długość wału: 350 mm
  • Prędkość maks.: 2000 obr.
Note: Stirring elements are made of 316 stainless steel. Shaft design suited to all overhead stirrer motors with standard chuck unless otherwise noted.
Informacje prawne
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)