Kluczowe dokumenty
Z404020
IKA® EUROSTAR POWER control-visc stirrers
digital laboratory stirrer, for tasks up to the high viscosity range, 230V, 1/cs
Synonim(y):
miksery laboratoryjne
About This Item
Kod UNSPSC:
41103801
Produkt Z404020 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
wejście AC/DC
230 V AC
regulowany rozmiar uchwytu
0.5‑10 mm
Właściwości
CE compliant
opakowanie
pack of 1
case of 1 ×
producent / nazwa handlowa
IKA 2600000
Parametry
max. torque (60 Ncm)
50-2000 rpm speed
wys. × szer. × śr.
205 mm × 80 mm × 190 mm
masa
3.8 kg
Opis ogólny
IKA® EUROSTAR Power Control-Visc Stirrer
Premium quality variable speed electric motors have extra torque for stirring high-viscosity materials, up to 40 L (in terms of H2O). Note: Order stirring shafts separately. Same features as EUROSTAR power basic, additionally: Iabworldsoft software is available to allow speed and torque parameters to be controlled, regulated and documented via a PC.
  • Powerful, digital laboratory stirrer for tasks up to the - high viscosity - range
  • Digital speed/torque display
  • Viscosity max.: 50,000 cps
  • Digital display presents rated - / actual speed
  • Integrated torque trend display for viscosity control
  • Analog interface for recording speed and torque
  • RS 232 interface
Informacje prawne
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)