Kluczowe dokumenty
Z303453
Quickfit® two-neck, round-bottom flasks
capacity 500 mL, center joint: ST/NS 24/29
Synonim(y):
FR500/3S/2A
Wybierz wielkość
1 EA
280,00 zł
280,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
280,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
280,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
borosilicate glass
round bottom flask
two-neck (One vertical central neck and one angled side neck)
Połączenie
center joint: ST/NS24/29
side joint ST/NS19/26
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Standard Taper Joint
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Quickfit FR500/3S/2A
dostępność
not available in USA and Canada
Wysokość
150 mm
pojemność
500 mL
Opis ogólny
One vertical central neck and one angled side neck
Informacje prawne
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)