Z302767
Quickfit® round-bottom flasks
capacity 500 mL, joint: ST/NS 24/29
Synonim(y):
FR500/3S
Wybierz wielkość
208,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
208,00 zł
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
round bottom flask
short
single-neck
Połączenie
joint: ST/NS24/29
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Standard Taper Joint
opakowanie
pack of 1
case of 5
producent / nazwa handlowa
Quickfit FR500/3S
dostępność
not available in USA and Canada
pojemność
500 mL
1 of 4
Ta pozycja | Z302848 | Z302724 | Z302570 |
---|---|---|---|
manufacturer/tradename Quickfit FR500/3S | manufacturer/tradename Quickfit FR500/4S | manufacturer/tradename Quickfit FR50/3S | manufacturer/tradename Quickfit FR5/1S |
material borosilicate glass , short , round bottom flask, single-neck | material borosilicate glass , round bottom flask, short , single-neck | material borosilicate glass , round bottom flask, short , single-neck | material borosilicate glass , round bottom flask, short , single-neck |
joint joint: ST/NS24/29 | joint joint: ST/NS29/32 | joint joint: ST/NS24/29 | joint joint: ST/NS14/23 |
packaging pack of 1, case of 5 | packaging pack of 1, case of 5 | packaging pack of 1, case of 10 | packaging pack of 1, case of 5 |
sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)