Kluczowe dokumenty
Z309435
Quickfit® flat-bottom boiling flasks
capacity 500 mL, joint: ST/NS 24/29
Synonim(y):
FF500/3S
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
Produkt Z309435 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Materiały
borosilicate glass
flat bottom flask
short
single-neck
Połączenie
joint: ST/NS24/29
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Standard Taper Joint
opakowanie
case of 5
producent / nazwa handlowa
Quickfit FF 500/3S
dostępność
not available in USA and Canada
pojemność
500 mL
Opis ogólny
With short neck and ground-glass socket. Not suitable for vacuum use.
Informacje prawne
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)