Kluczowe dokumenty
Z309176
Quickfit® Soxhlet extractor body
volume 100 mL
Synonim(y):
EX5/63
Wybierz wielkość
1 EA
646,00 zł
646,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
646,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.43
646,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
producent / nazwa handlowa
Quickfit EX5/63
dostępność
not available in USA and Canada
zakres pomiaru objętości
100 mL
Informacje prawne
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Hi, may I know what is the top and bottom socket size for this item?
    1 answer
    1. The bottom cone size is 24/29 and the top socket size is 40/38.