Kluczowe dokumenty
Z306533
Volac® volumetric flask
volume 500 mL, accuracy: 0.25 mL, certificate
Wybierz wielkość
2 EA
258,00 zł
258,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
2 EA
258,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
258,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
borosilicate glass flask
Połączenie
joint ST/NS neck19/26
joint stopper16
Właściwości
certificate
class A
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Poulton & Graf
dostępność
not available in USA and Canada
zakres pomiaru objętości
500 mL, accuracy: 0.25 mL
pojemność
500 mL
Opis ogólny
Conform to BS1792 and ISO1042. Each Volac flask is individually calibrated and printed, tested for accuracy, and numbered for full traceability, regardless whether Works Correction Certificate of Accuracy is provided. Borosilicate glass, permanent markings, and tooled ground neck fitted with PP stopper.
Informacje prawne
Volac is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)