Kluczowe dokumenty
Z257826
Enviro-Safe® pocket thermometer
greener alternative
temperature -10-110 °C, With armor
About This Item
Kod UNSPSC:
41112303
NACRES:
NB.79
Właściwości
subdivision 1 °C
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
HB Instruments B60570-1800
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
zakres pomiaru temperatury
-10-110 °C
Długość
145 mm
kategoria ekologicznej alternatywy
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad bardziej ekologicznej chemii. Ten produkt został zaprojektowany jako bezpieczniejsza substancja chemiczna bez rtęci. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Total immersion. With green, non-hazardous, liquid fill. 160 mm L with aluminum case. An armor option is available, providing extra shielding for the thermometer.
Informacje prawne
Enviro-Safe is a registered trademark of H-B Instrument Co.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)